Imprimer
2-Chloro-4-fluoro-3-nitrotoluene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902965-1G PC902965-250MG
APOSPC902965-1GEA 647 EUR
APOSPC902965-1G APOSPC902965-250MG
2-Chloro-4-fluoro-3-nitrotoluene 98%
2-Chloro-4-fluoro-3-nitrotoluene
Formule: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189.572 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26940372
Numéro CAS: 1805115-44-9