Imprimer
(S)-2,2-Dimethyl-1-trifluoromethyl-propylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902868-1G PC902868-250MG
APOSPC902868-1GEA 712 EUR
APOSPC902868-1G APOSPC902868-250MG
(S)-2,2-Dimethyl-1-trifluoromethyl-propylamine 95%
(S)-2,2-Dimethyl-1-trifluoromethyl-propylamine
Formule: C₆H₁₂F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08058822
Numéro CAS: 736127-08-5