Imprimer
1-(2-Fluoroethoxy)-4-nitrobenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902697-10G PC902697-1G PC902697-5G
APOSPC902697-10GEA 502 EUR
APOSPC902697-10G APOSPC902697-1G APOSPC902697-5G
1-(2-Fluoroethoxy)-4-nitrobenzene 97%
1-(2-Fluoroethoxy)-4-nitrobenzene
Formule: C₈H₈FNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743783
Numéro CAS: 109230-65-1