Imprimer
4-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902384-1G PC902384-5G
APOSPC902384-1GEA 145 EUR
APOSPC902384-1G APOSPC902384-5G
4-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 95%
4-(3-Fluorophenyl)benzonitrile
Formule: C₁₃H₈FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05981077
Numéro CAS: 893734-52-6