Imprimer
2-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
PC902362-1G PC902362-5G
APOSPC902362-1GEA 145 EUR
APOSPC902362-1G APOSPC902362-5G
2-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
2-(4-Fluorophenyl)benzonitrile
Formule: C₁₃H₈FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05979720
Numéro CAS: 89346-55-4