Imprimer
1-Ethyl-6,7-difluoro-2-methyl-1,3-benzodiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902288-1G PC902288-5G PC902288-10G
APOSPC902288-1GEA 168 EUR
APOSPC902288-1G APOSPC902288-5G APOSPC902288-10G
1-Ethyl-6,7-difluoro-2-methyl-1,3-benzodiazole 98%
1-Ethyl-6,7-difluoro-2-methyl-1,3-benzodiazole
Formule: C₁₀H₁₀F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22375041
Numéro CAS: 1381944-71-3