Imprimer
6,7-Difluoro-1,2-dimethyl-1,3-benzodiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902286-1G PC902286-5G PC902286-10G
APOSPC902286-1GEA 145 EUR
APOSPC902286-1G APOSPC902286-5G APOSPC902286-10G
6,7-Difluoro-1,2-dimethyl-1,3-benzodiazole 98%
6,7-Difluoro-1,2-dimethyl-1,3-benzodiazole
Formule: C₉H₈F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22375039
Numéro CAS: 1381944-19-9