Imprimer
6,7-Difluoro-1-methyl-1,3-benzimidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902264-1G PC902264-5G
APOSPC902264-1GEA 219 EUR
APOSPC902264-1G APOSPC902264-5G
6,7-Difluoro-1-methyl-1,3-benzimidazole 98%
6,7-Difluoro-1-methyl-1,3-benzimidazole
Formule: C₈H₆F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20529460
Numéro CAS: 1352318-37-6