Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-5-nitroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902215-1G PC902215-5G
APOSPC902215-1GEA 270 EUR
APOSPC902215-1G APOSPC902215-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-nitroaniline 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-nitroaniline
Formule: C₆H₄ClFN₂O₂
MW: 190.56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037232
Numéro CAS: 86988-02-5