Imprimer
4-Chloro-2,6-difluoronitrobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902118-1G PC902118-5G
APOSPC902118-1GEA 53.8 EUR
APOSPC902118-1G APOSPC902118-5G
4-Chloro-2,6-difluoronitrobenzene 95%
4-Chloro-2,6-difluoronitrobenzene
Formule: C₆H₂ClF₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20039793
Numéro CAS: 136272-31-6