Imprimer
2,6-Difluoro-N,N-dimethylbenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902116-1G PC902116-5G
APOSPC902116-1GEA 168 EUR
APOSPC902116-1G APOSPC902116-5G
2,6-Difluoro-N,N-dimethylbenzamide 98%
2,6-Difluoro-N,N-dimethylbenzamide
Formule: C₉H₉F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20356572
Numéro CAS: 81652-57-5