Imprimer
4-Fluoro-N-methyl-3-nitrobenzamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902104-1G PC902104-5G
APOSPC902104-1GEA 40.6 EUR
APOSPC902104-1G APOSPC902104-5G
4-Fluoro-N-methyl-3-nitrobenzamide 95%
4-Fluoro-N-methyl-3-nitrobenzamide
Formule: C₈H₇FN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11855197
Numéro CAS: 475216-25-2