Imprimer
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC902100-1G PC902100-25G PC902100-5G
APOSPC902100-1GEA 197 EUR
APOSPC902100-1G APOSPC902100-25G APOSPC902100-5G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₆H₅F₃N₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09991529
Numéro CAS: 128225-66-1