Imprimer
N-[(2-Fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902081-1G PC902081-5G
APOSPC902081-1GEA 219 EUR
APOSPC902081-1G APOSPC902081-5G
N-[(2-Fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine 97%
N-[(2-Fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine
Formule: C₁₀H₁₂FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04035532
Numéro CAS: 625435-02-1