Imprimer
N-[(3-fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902078-1G PC902078-5G
APOSPC902078-1GEA 219 EUR
APOSPC902078-1G APOSPC902078-5G
N-[(3-fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine 98%
N-[(3-fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine
Formule: C₁₀H₁₂FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060645
Numéro CAS: 920479-31-8