Imprimer
2-(3-Fluorophenyl)-3-oxobutanenitrile 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902055-1G PC902055-5G
APOSPC902055-1GEA 219 EUR
APOSPC902055-1G APOSPC902055-5G
2-(3-Fluorophenyl)-3-oxobutanenitrile 96%
2-(3-Fluorophenyl)-3-oxobutanenitrile
Formule: C₁₀H₈FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11208702
Numéro CAS: 446-74-2