1-(3-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902044-1G
PC902044-5G
APOSPC902044-1GEA
206
EUR
APOSPC902044-1G
APOSPC902044-5G
1-(3-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 97%
1-(3-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formule:
C₁₂H₁₂FN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07429171 Numéro CAS: 146135-21-9 |