Imprimer
1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902041-100G PC902041-25G PC902041-5G
APOSPC902041-100GEA 101 EUR
APOSPC902041-100G APOSPC902041-25G APOSPC902041-5G
1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃ClF₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194447
Numéro CAS: 588-09-0