Imprimer
2-(3,4-Difluorophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902018-1G PC902018-5G
APOSPC902018-1GEA 219 EUR
APOSPC902018-1G APOSPC902018-5G
2-(3,4-Difluorophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
2-(3,4-Difluorophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formule: C₁₀H₉F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036569
Numéro CAS: 1035262-16-8