Imprimer
5-Bromo-1,2-difluoro-3-nitrobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC901988-1G PC901988-250MG PC901988-5G
APOSPC901988-1GEA 0 EUR
APOSPC901988-1G APOSPC901988-250MG APOSPC901988-5G
5-Bromo-1,2-difluoro-3-nitrobenzene 95%
5-Bromo-1,2-difluoro-3-nitrobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18311821
Numéro CAS: 1261988-16-2