Imprimer
6-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC901978-1G PC901978-250MG PC901978-5G
APOSPC901978-1GEA 75.4 EUR
APOSPC901978-1G APOSPC901978-250MG APOSPC901978-5G
6-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
6-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Formule: C₆H₃BrFN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16660325
Numéro CAS: 1242336-69-1