Imprimer
4-Fluoro-2-isopropoxy-1-nitrobenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC901654-10G PC901654-1G PC901654-5G
APOSPC901654-10GEA 864 EUR
APOSPC901654-10G APOSPC901654-1G APOSPC901654-5G
4-Fluoro-2-isopropoxy-1-nitrobenzene 98%
4-Fluoro-2-isopropoxy-1-nitrobenzene
Formule: C₉H₁₀FNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115631
Numéro CAS: 28987-46-4