Imprimer
2-Fluoro-6-methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC901650-1G PC901650-5G
APOSPC901650-1GEA 172 EUR
APOSPC901650-1G APOSPC901650-5G
2-Fluoro-6-methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
2-Fluoro-6-methoxy-3-methylphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11856029
Numéro CAS: 1451392-12-3