Imprimer
2,2,2-Trifluoro-1-(3-hydroxypiperidin-1-yl)ethanone 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC901648-1G PC901648-250MG
APOSPC901648-1GEA 806 EUR
APOSPC901648-1G APOSPC901648-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(3-hydroxypiperidin-1-yl)ethanone 96%
2,2,2-Trifluoro-1-(3-hydroxypiperidin-1-yl)ethanone
Formule: C₇H₁₀F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12777054
Numéro CAS: 73193-62-1