Imprimer
3-Ethoxy-2-fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Ethoxy-2-fluoro-5-methylphenyl)boronic acid
PC901404-1G PC901404-5G
APOSPC901404-1GEA 219 EUR
APOSPC901404-1G APOSPC901404-5G
3-Ethoxy-2-fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
3-Ethoxy-2-fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₂BFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19981525
Numéro CAS: 2096333-49-0