Imprimer
2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC901369-1G PC901369-5G
APOSPC901369-1GEA 219 EUR
APOSPC901369-1G APOSPC901369-5G
2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BFO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18914499
Numéro CAS: 2096331-58-5