Imprimer
3,5-Difluoro-4-methylphenylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC901273-1G PC901273-250MG
APOSPC901273-1GEA 154 EUR
APOSPC901273-1G APOSPC901273-250MG
3,5-Difluoro-4-methylphenylboronic acid 95%
3,5-Difluoro-4-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BF₂O₂
MW: 171.937 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21365108
Numéro CAS: 1621332-09-9