Imprimer
(4-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC901263-1G PC901263-5G
APOSPC901263-1GEA 112 EUR
APOSPC901263-1G APOSPC901263-5G
(4-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid 97%
(4-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid
Formule: C₇H₇BClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18447609
Numéro CAS: 944128-92-1