Imprimer
1-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
PC901133-1G PC901133-250MG
APOSPC901133-1GEA 323 EUR
APOSPC901133-1G APOSPC901133-250MG
1-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₈FNO
MW: 189.186 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664892
Numéro CAS: 169036-71-9