Imprimer
2-Chloro-5-fluoro-4-methylphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC900998-1G PC900998-5G
APOSPC900998-1GEA 219 EUR
APOSPC900998-1G APOSPC900998-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-methylphenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20441814
Numéro CAS: 1612184-35-6