Imprimer
2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC900901-10G PC900901-1G PC900901-5G
APOSPC900901-10GEA 754 EUR
APOSPC900901-10G APOSPC900901-1G APOSPC900901-5G
2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid 97%
2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₂BFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19684096
Numéro CAS: 2096337-59-4