Imprimer
5-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC900609-100MG PC900609-1G PC900609-250MG
APOSPC900609-100MGEA 95.7 EUR
APOSPC900609-100MG APOSPC900609-1G APOSPC900609-250MG
5-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₅BrF₃N
Point d'ébullition: 203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18257679
Numéro CAS: 1010422-51-1