Imprimer
5-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC900583-1G PC900583-250MG
APOSPC900583-1GEA 502 EUR
APOSPC900583-1G APOSPC900583-250MG
5-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine 97%
5-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine
Formule: C₆H₅ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18256290
Numéro CAS: 1210868-68-0