Imprimer
5-Fluoro-2-(2-methylpropoxy)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC900220-1G PC900220-5G
APOSPC900220-1GEA 219 EUR
APOSPC900220-1G APOSPC900220-5G
5-Fluoro-2-(2-methylpropoxy)benzonitrile 98%
5-Fluoro-2-(2-methylpropoxy)benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₂FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18860665
Numéro CAS: 1340270-09-8