Imprimer
[2-Amino-1-(4-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC900188-1G PC900188-250MG
APOSPC900188-1GEA 364 EUR
APOSPC900188-1G APOSPC900188-250MG
[2-Amino-1-(4-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine 96%
[2-Amino-1-(4-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine
Formule: C₁₀H₁₅FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06753109
Numéro CAS: 842954-71-6