Imprimer
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC900077-1G PC900077-5G
APOSPC900077-1GEA 98.6 EUR
APOSPC900077-1G APOSPC900077-5G
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzene 97%
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzene
Formule: C₇H₄BrF₃O
MW: 241.005 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18390899
Numéro CAS: 433939-28-7