Imprimer
1-Bromo-3,4-difluoro-2-methoxybenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC900061-1G PC900061-5G
APOSPC900061-1GEA 62.5 EUR
APOSPC900061-1G APOSPC900061-5G
1-Bromo-3,4-difluoro-2-methoxybenzene 97%
1-Bromo-3,4-difluoro-2-methoxybenzene
Formule: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.015 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16295239
Numéro CAS: 888318-22-7