Imprimer
1-Fluoro-2-propoxybenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC900046-25G PC900046-5G
APOSPC900046-25GEA 522 EUR
APOSPC900046-25G APOSPC900046-5G
1-Fluoro-2-propoxybenzene 97%
1-Fluoro-2-propoxybenzene
Formule: C₉H₁₁FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861233
Numéro CAS: 203115-91-7