Imprimer
2,2,3,3-Tetrafluoropropanoic anhydride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3H-Perfluoropropanoic anhydride, 2,2,3,3-Tetrafluoropropionic anhydride
PC8916-1G PC8916-5G
APOSPC8916-1GEA 90.5 EUR
APOSPC8916-1G APOSPC8916-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropanoic anhydride
2,2,3,3-Tetrafluoropropanoic anhydride
Formule: C₆H₂F₈O₃
Point d'ébullition: 65…70 °C (80 mm Hg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17010235
Numéro CAS: 337-83-7
ONU: 3265
ADR: 8,III