Imprimer
N-Methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8877-1G PC8877-250MG
APOSPC8877-1GEA 311 EUR
APOSPC8877-1G APOSPC8877-250MG
N-Methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
N-Methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Formule: C₁₃H₁₁F₃N₂O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109527
Numéro CAS: 1227955-09-0