Imprimer
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8833-1G PC8833-5G PC8833-25G
APOSPC8833-1GEA 60.9 EUR
APOSPC8833-1G APOSPC8833-5G APOSPC8833-25G
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₄Br₂F₄
Point d'ébullition: 107…108 °C (29 mm Hg)
Densité: 1,95 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02270920
Numéro CAS: 651-12-7