Imprimer
Sodium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC8818-100G PC8818-25G
APOSPC8818-100GEA 475 EUR
APOSPC8818-100G APOSPC8818-25G
Sodium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Sodium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Formule: C₃HF₄O₂·Na
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00475592
Numéro CAS: 22898-01-7