Imprimer
N-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8813-1G PC8813-100MG
APOSPC8813-1GEA 149 EUR
APOSPC8813-1G APOSPC8813-100MG
N-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]ethane-1,2-diamine
N-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Formule: C₇H₉F₃N₄
Point d'ébullition: 104…106 °C (0.75 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00816843
Numéro CAS: 215655-29-1