Imprimer
3-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8807-1G PC8807-250MG
APOSPC8807-1GEA 328 EUR
APOSPC8807-1G APOSPC8807-250MG
3-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₄BrFN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09954955
Numéro CAS: 628691-73-6