Imprimer
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC8773-1G PC8773-5G
APOSPC8773-1GEA 69.6 EUR
APOSPC8773-1G APOSPC8773-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₂H₈F₃NO
MW: 239.193 g/mol
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01567130
Numéro CAS: 156496-70-7