Imprimer
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC8771-1G PC8771-250MG
APOSPC8771-1GEA 230 EUR
APOSPC8771-1G APOSPC8771-250MG
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine
Formule: C₁₂H₁₂F₃N₃
MW: 255.239 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (0.1 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09817513
Numéro CAS: 910095-35-1