Imprimer
3-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-2,4-difluorobenzene
PC8716-1G PC8716-5G
APOSPC8716-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8716-1G APOSPC8716-5G
3-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
3-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
Formule: C₆H₂BrClF₂
Densité: 1.8 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142590
Numéro CAS: 201849-13-0