Imprimer
5-Nitro-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,4-Trifluoro-5-nitrobenzoic acid
PC8688-25G PC8688-5G
APOSPC8688-25GEA 121 EUR
APOSPC8688-25G APOSPC8688-5G
5-Nitro-2,3,4-trifluorobenzoic acid
5-Nitro-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Formule: C₇H₂F₃NO₄
MW: 221.09 g/mol
Point de fusion: 130…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09753762
Numéro CAS: 197520-71-1