Imprimer
3-Fluoro-4-propoxybenzeneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Fluoro-4-propoxyphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-propoxyphenylboronic acid
PC8650-1G PC8650-5G PC8650-25G
APOSPC8650-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8650-1G APOSPC8650-5G APOSPC8650-25G
3-Fluoro-4-propoxybenzeneboronic acid
3-Fluoro-4-propoxybenzeneboronic acid
Formule: C₉H₁₂BFO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06411285
Numéro CAS: 192376-68-4