Imprimer
Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carboxylate
PC8532-1G PC8532-250MG
APOSPC8532-1GEA 199 EUR
APOSPC8532-1G APOSPC8532-250MG
Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate 97%
Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate
Formule: C₁₆H₁₁F₅N₂O₂S
Point de fusion: 11…100.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702363
Numéro CAS: 934570-42-0